Přeskočit na
753246
RuPhos Pd G2
solid
Synonyma:
2nd Generation RuPhos Precatalyst, Chloro(2-dicyclohexylphosphino-2′,6′-diisopropoxy-1,1′-biphenyl)[2-(2′-amino-1,1′-biphenyl)]palladium(II), RuPhos-Pd-G2
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
250 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 440,00 Kč
1 080,00 Kč
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 260,00 Kč
3 195,00 Kč
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
13 900,00 Kč
10 425,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C42H53ClNO2PPd
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
776.72
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
1 080,00 Kč
Ceníková cena1 440,00 KčUložit 25 %
Akce probíhá pouze na webových stránkách
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
RuPhos Pd G2,
Quality Segment
product line
Buchwald precatalyst Generation 2
form
solid
feature
generation 2
reaction suitability
core: palladium, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
195-197 °C
functional group
phosphine
SMILES string
Nc1ccccc1-c2ccccc2[Pd]Cl.CC(C)Oc3cccc(OC(C)C)c3-c4ccccc4P(C5CCCCC5)C6CCCCC6
InChI
1S/C30H43O2P.C12H10N.ClH.Pd/c1-22(2)31-27-19-13-20-28(32-23(3)4)30(27)26-18-11-12-21-29(26)33(24-14-7-5-8-15-24)25-16-9-6-10-17-25;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;;/h11-13,18-25H,5-10,14-17H2,1-4H3;1-6,8-9H,13H2;1H;/q;;;+1/p-1
InChI key
VPDRBFBKNSFRSS-UHFFFAOYSA-M
General description
RuPhos Pd G2 is a second generation (G2) precatalyst containing a biphenyl-based ligand. Product participates in various palladium catalyzed cross-coupling reactions, C-C, C-N, and C-O bond formation reactions and Suzuki-Miyaura coupling reactions. It generates active Pd catalyst at room temperature in the presence of weak phosphate or carbonate bases.
Application
RuPhos Pd G2 may be employed as precatalyst in the preparation of fluoro-substituted diazatetracenes and diazapentacenes, via Pd-catalyzed aryl amination reaction.[1]
Other Notes
May contain <1% acetone.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
940089763403753009
reaction suitability
core: palladium, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Stille Coupling, reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reaction suitability
-
reaction suitability
core: palladium, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reaction suitability
core: palladium, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
functional group
phosphine
functional group
-
functional group
phosphine
functional group
phosphine
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
feature
generation 2
feature
-
feature
generation 3
feature
generation 2
product line
Buchwald precatalyst Generation 2
product line
ChemBeads
product line
Buchwald precatalyst Generation 3
product line
Buchwald precatalyst Generation 2
mp
195-197 °C
mp
-
mp
188-196 °C (decomposition)
mp
218 °C (dec.)
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?