Merck
752207
Biphenyl-4-thiol
97%
Synonyma:
1,1′-Biphenyl-4-thiol, 4-Biphenylylthiol, 4-Mercaptobiphenyl, 4-Phenylbenzenethiol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C12H10S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
186.27
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
108-112 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Sc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H10S/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13H
InChI key
KRVHFFQFZQSNLB-UHFFFAOYSA-N
General description
Biphenyl-4-thiol(BPT) is an alkylthiol that forms a self-assembled monolayer(SAM) which can be used as a spacer chain that enhances the adhesion and frictional forces on a variety of surfaces.
Application
This material is used to create close-packed monolayers in large-area molecular junctions.† It also finds use as a negative resist material for nanolithography.†
BPT may also be used as a resist in electron lithography to form lubricants for microelectromechanical systems(MEMS). BPT may be used to surface modify gold(Au) which can be potentially used in the formation of freestanding nanosheets.
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)