Přeskočit na
75100
Ethyl oleate
tested according to Ph. Eur.
Synonyma:
Ethylis oleas, Oleic acid ethyl ester
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 030,00 Kč
3 022,50 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOC2H5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
310.51
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-889-5
Beilstein/REAXYS Number:
1727318
MDL number:
3 022,50 Kč
Ceníková cena4 030,00 KčUložit 25 %
Akce probíhá pouze na webových stránkách
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
agency
tested according to Ph. Eur.
Quality Segment
form
liquid
refractive index
n20/D 1.451 (lit.)
bp
216-218 °C/15 mmHg
mp
−32 °C (lit.)
density
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C20H38O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h11-12H,3-10,13-19H2,1-2H3/b12-11-
InChI key
LVGKNOAMLMIIKO-QXMHVHEDSA-N
Application
Ethyl oleate can be used as a reactant in the:
  • Bouveault−Blanc reduction to synthesize primary alcohols in the presence of stabilized alkali metals.
  • Lipase-catalyzed synthesis of ceramides by reacting with phytosphingosine.
  • Synthesis of amides via direct amidation with amines in the presence of transition metal catalyst.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
O3380317675268011
functional group
ester
functional group
ester, oleic acid
functional group
ester
functional group
ester
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
mp
−32 °C (lit.)
mp
-
mp
−32 °C (lit.)
mp
−32 °C (lit.)
bp
216-218 °C/15 mmHg
bp
-
bp
205-208 °C/760 mmHg, 216-218 °C/15 mmHg
bp
216-218 °C/15 mmHg
refractive index
n20/D 1.451 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.451 (lit.)
refractive index
n20/D 1.451 (lit.)
density
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl oleate
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
  1. Is butylated hydroxyanisole (BHA) added as a preservative to the product with the number 75100-1L, Ethyl Oleate? This has been determined to be present through LC-MS analysis.
    1 answer
    1. The product contains butylated hydroxyanisole (BHA), with a maximum value of 0.012%.