Merck
749281
1H-Imidazole-4-sulfonyl chloride
95%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C3H3ClN2O2S
Molekulová hmotnost:
166.59
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
95%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
95%
form
solid
mp
163-174 °C
SMILES string
ClS(=O)(=O)c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H3ClN2O2S/c4-9(7,8)3-1-5-2-6-3/h1-2H,(H,5,6)
InChI key
MXCZCMCHRWGSBX-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)