Merck
747335
Iron oxide(II,III) magnetic nanoparticles solution
30 nm avg. part. size (TEM), carboxylic acid functionalized, dispersion
Synonyma:
Fe NP COOH, FexOy
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352302
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
form
dispersion, nanoparticles
magnetization
>45 emu/g (at room temperature; under 4500 Oe)
color
brown
avg. part. size
30 nm (TEM)
density
~1 g/mL at 25 °C
functional group
carboxylic acid
storage temp.
2-8°C
Legal Information
Product of Ocean Nanotech; LLC.
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)