Přejít k obsahu
74640
19-Nortestosterone
≥99.0% (HPLC)
Synonyma:
17β-Hydroxy-19-norandrost-4-en-3-one, 17β-Hydroxy-4-estren-3-one, 19-Norandrostenolone, 4-Estren-17β-ol-3-one, Nadrolone, Nandrolone
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C18H26O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
274.40
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-101-0
Beilstein/REAXYS Number:
2055849
MDL number:
Assay:
≥99.0% (HPLC)
Form:
crystals
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
form
crystals
optical activity
[α]20/D +57±2°, c = 1% in chloroform
drug control
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
functional group
hydroxyl, ketone
SMILES string
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@H]2O
InChI
1S/C18H26O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h10,13-17,20H,2-9H2,1H3/t13-,14+,15+,16-,17-,18-/m0/s1
InChI key
NPAGDVCDWIYMMC-IZPLOLCNSA-N
Gene Information
General description
19-Nortestosterone, also known as nandrolone or 17β-hydroxy-19-nor-4-androsten-3-one, is an androgenic anabolic steroid (AAS).
Application
19-Nortestosterone can be used as a reactant to prepare:
  • Fluorescent nandrolone-BODIPY conjugates to study intracellular localization and tracking of nandrolone using fluorescence microscope.
  • Optically pure hexadecahydrochrysene diastereomers, and chrysene enantiomers.
Other Notes
Sales restrictions may apply
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 19-Nortestosterone
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 1B
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)