Merck
745022
9-Methyl-9H-fluorene-9-carbonyl chloride
≥99.0% (GC)
Synonyma:
COgen, 9-Methylfluorene-9-carbonyl chloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C15H11ClO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
242.70
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5266487
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
solid
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
functional group
acyl chloride
SMILES string
CC1(C(Cl)=O)c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C15H11ClO/c1-15(14(16)17)12-8-4-2-6-10(12)11-7-3-5-9-13(11)15/h2-9H,1H3
InChI key
ZQYOOHGEBHBNTP-UHFFFAOYSA-N
Application
COGen is a simple alternative for carbon monoxide generation in the application of palladium-catalyzed carbonylation reactions. This reagent has proved to be applicable in a wide range of applications and is compatible with several building blocks in the formation of ketones, amides, esters, etc.
For more information please visit: Technology Spotlight, Professor Skrystrup PPP
Use with the COware Platform
Other Notes
Frequently Asked Questions are available for this Product.
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)