Merck
739715
Glycochenodeoxycholic-2,2,4,4-d4 acid
98 atom % D, 98% (CP)
Synonyma:
3α,7α-Dihydroxy-5β-cholanoic-2,2,4,4-d4 acid N-(carboxymethyl)amide, N-(3α,7α-Dihydroxy-24-oxocholan-24-yl)glycine-2,2,4,4-d4, Chenodeoxycholylglycine-2,2,4,4-d4, Chenodeoxyglycocholic-2,2,4,4-d4 acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C26D4H39NO5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
453.65
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+4
Form:
liquid
isotopic purity
98 atom % D
assay
98% (CP)
form
liquid
mass shift
M+4
SMILES string
[H][C@@]12[C@]([C@](CC([C@H]3O)([2H])[2H])(C)[C@@](C[C@H]2O)([H])C3([2H])[2H])([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(NCC(O)=O)=O
InChI
1S/C25H41NO6/c1-24-9-7-15(27)11-14(24)12-20(29)23-17-4-3-16(25(17,2)10-8-18(23)24)19(28)5-6-21(30)26-13-22(31)32/h14-20,23,27-29H,3-13H2,1-2H3,(H,26,30)(H,31,32)/t14-,15+,16+,17-,18-,19+,20+,23-,24-,25+/m0/s1/i7D2,11D2
InChI key
XILGPPBPXPUXQG-LXAYGWTLSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)