Merck
738565
Platinum cobalt on carbon
greener alternative
Ekologičtější alternativa
extent of labeling: 30 wt. % Pt3Co loading
Synonyma:
27% Pt, 3% Co on High Durable Carbon, 30% Pt3Co/HDC
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
CoPt3
Molekulová hmotnost:
644.17
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
powder
Quality Segment
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: platinum
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
extent of labeling
30 wt. % Pt3Co loading
particle size
<5 nm (Pt)
application(s)
PEM fuel cells
catalysts
hydrogen and fuel cell
greener alternative category
SMILES string
[Pt].[Pt].[Pt].[Co]
InChI
1S/Co.3Pt
InChI key
GUBSQCSIIDQXLB-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
pictograms
FlameHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)