Merck
731706
3,3′,5,5′-Tetracarboxydiphenylmethane
≥95% (HPLC)
Funkce v oblasti udržitelnosti
Synonyma:
Linker for PCN-12 MOF
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C17H12O8
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
344.27
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
26111700
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
sustainability
Sustainability features
mp
324-331 °C
application(s)
hydrogen and fuel cell
greener alternative category
SMILES string
OC(=O)c1cc(Cc2cc(cc(c2)C(O)=O)C(O)=O)cc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C17H12O8/c18-14(19)10-2-8(3-11(6-10)15(20)21)1-9-4-12(16(22)23)7-13(5-9)17(24)25/h2-7H,1H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,24,25)
InChI key
RAESDWWKTFZWJA-UHFFFAOYSA-N
General description
This product aligns with one or more of the 12 Principles of Green Chemistry Find details here.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)