Merck
731285
Vitamin D3(6,19,19-d3) solution
1 mg/mL in ethanol, 97 atom % D, 97% (CP)
Synonyma:
Deuterated vitamin D3, Calciol (6,19,19-d3) solution, Cholecalciferol (6,19,19-d3) solution
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C27D3H41O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
387.66
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Isotopic purity:
97 atom % D
Assay:
97% (CP)
Mass shift:
M+3
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
isotopic purity
97 atom % D
Quality Segment
assay
97% (CP)
form
liquid
concentration
1 mg/mL in ethanol
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
color
colorless
application(s)
detection
mass shift
M+3
storage temp.
−20°C
SMILES string
[2H]/C([2H])=C1CC[C@H](O)CC\1=C([2H])\C=C2/CCC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]23)[C@H](C)CCCC(C)C
InChI
1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h12-13,19,21,24-26,28H,3,6-11,14-18H2,1-2,4-5H3/b22-12+,23-13-/t21-,24+,25-,26+,27-/m1/s1/i3D2,13D
InChI key
QYSXJUFSXHHAJI-GLSUUORTSA-N
Application
Deuterated vitamin D3(6,19,19-d3) solution is also known as cholecalciferol (6, 19, 19-d3). This product can be used as an internal analytical standard for the quantification of vitamin D3 concentration in dietary supplements, fortified foods or within a complex biological matrix using LC-MS/MS.
Packaging
1 mL in ampule
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Vitamin D3(6,19,19-d3) solution
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
57.2 °F - closed cup
flash_point_c
14 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)