Merck
727725
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium trifluoromethanesulfonate
95%
Synonyma:
BMPyrrOTf
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H20F3NO3S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
291.33
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
9820503
Assay:
≥95.0% (T), 95%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥95.0% (T), 95%
form
liquid
impurities
≤0.3% water
functional group
fluoro, triflate
SMILES string
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.CCCC[N+]1(C)CCCC1
InChI
1S/C9H20N.CHF3O3S/c1-3-4-7-10(2)8-5-6-9-10;2-1(3,4)8(5,6)7/h3-9H2,1-2H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI key
WZJDNKTZWIOOJE-UHFFFAOYSA-M
Application
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium trifluoromethanesulfonate ([BMPy][OTf]) is an ionic liquid that can be used as a solvent in:
  • Rhodium-catalyzed regioselective hydroformylation reactions.
  • Direct asymmetric aldol condensation reaction.
  • Desulfurization of fuels.
  • Nucleophilic aromatic substitution reactions.
([BMPy][OTf]) can also be used as an electrolyte in supercapacitor applications.
Still not finding the right product?
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)