Merck
721247
2,2′-Diamino-4,4′-stilbenedicarboxylic acid
Funkce v oblasti udržitelnosti
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C16H14N2O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
298.29
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
26111700
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
solid
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
mp
200-205 °C
application(s)
hydrogen and fuel cell
greener alternative category
SMILES string
Nc1cc(ccc1\C=C\c2ccc(cc2N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C16H14N2O4/c17-13-7-11(15(19)20)5-3-9(13)1-2-10-4-6-12(16(21)22)8-14(10)18/h1-8H,17-18H2,(H,19,20)(H,21,22)/b2-1+
InChI key
QEDSDXRFNGAJKN-OWOJBTEDSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Application
2,2′-Diamino-4,4′-stilbenedicarboxylic acid is an organic linker and an amine-functionalized dicarboxylic acid. It can be used in the formation of metal-organic frameworks (MOFs) for the storage of hydrogen and the reduction of CO2.
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)