Merck
719978
Resomer® R 202 H, Poly(D,L-lactide)
acid terminated, Mw 10,000-18,000
Synonyma:
Lactide polymer, PDLLA, Polylactide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(C6H8O4)n
Číslo CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
form
amorphous
mol wt
Mw 10,000-18,000
degradation timeframe
<6 months
viscosity
0.16-0.24 dL/g, 0.5 % (w/v) in chloroform(25 °C, Ubbelohde) (size 0c glass capillary viscometer)
transition temp
Tg 44-48 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1C(C(=O)OC(C1=O)C)C
InChI
1S/C6H8O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3/h3-4H,1-2H3
InChI key
JJTUDXZGHPGLLC-UHFFFAOYSA-N
Application
Controlled release
Legal Information
Product of Evonik
RESOMER is a registered trademark of Evonik Rohm GmbH
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)