Přeskočit na
705993
3-epi-25-Hydroxyvitamin D3
98% (CP)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
49 200,00 Kč
24 600,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C27H44O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
400.64
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+3
Form:
powder
24 600,00 Kč
Ceníková cena49 200,00 KčUložit 50 %
Akce probíhá pouze na webových stránkách
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Vyžádat další informace
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98% (CP)
form
powder
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
color
white to off-white
mass shift
M+3
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@@]12[C@](CC[C@]2([H])[C@@H](CCCC(C)(O)C)C)([H])/C(CCC1)=C/C=C3C[C@H](O)CCC/3=C
InChI
1S/C27H44O2/c1-19-10-13-23(28)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)29/h11-12,20,23-25,28-29H,1,6-10,13-18H2,2-5H3/b21-11+,22-12-/t20-,23-,24-,25+,27-/m1/s1
InChI key
JWUBBDSIWDLEOM-UEGFJKGBSA-N
Application
3-epi-25-Hydroxyvitamin D3 is also known as 3-epi-25(OH)D3. It is a metabolite of vitamin D3 formed in the liver. 3-epi-25(OH)D3 is used as a biomarker to determine the status of vitamin D in the body. It can be also employed as an analytical standard to measure the concentration of 3-epi-25(OH)D3 molecules in human serum.
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
To best serve customer requests, each order is packaged and shipped on demand approximately 2 weeks after receipt of an order. If you have questions regarding availability and price, please contact the Stable Isotope Customer Service Group at 937-859-1808 (1-800-448-9760 for US & Canada) or email us at isosales@sial.com.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
753149751316705888
mass shift
M+3
mass shift
M+2
mass shift
M+3
mass shift
M+3
assay
98% (CP)
assay
98% (CP)
assay
≥98% (CP)
assay
≥98% (CP)
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 1 Oral
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)