Přejít k obsahu
703206
cis-Bis(isothiocyanato)bis(2,2′-bipyridyl-4,4′-dicarboxylato)ruthenium(II)
Synonyma:
Greatcell Solar®, N-3 dye
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C26H16N6O8RuS2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
705.64
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
95% (NMR)
Quality Segment
form
powder
mp
>300 °C
λmax
534, 395, 312 nm (lit.)
SMILES string
S=C=N[Ru]N=C=S.OC(=O)c1ccnc(c1)-c2cc(ccn2)C(O)=O.OC(=O)c3ccnc(c3)-c4cc(ccn4)C(O)=O
InChI
1S/2C12H8N2O4.2CNS.Ru/c2*15-11(16)7-1-3-13-9(5-7)10-6-8(12(17)18)2-4-14-10;2*2-1-3;/h2*1-6H,(H,15,16)(H,17,18);;;/q;;2*-1;+2
InChI key
VMISXESAJBVFNH-UHFFFAOYSA-N
General description
cis-Bis(isothiocyanato)bis(2,2′-bipyridyl-4,4′-dicarboxylato)ruthenium(II) (N3 dye) is a ruthenium polypyridyl based complex that can be used as a sensitizer. It is a highly stable polymer in which the photocurrent decreases with an increase in the concentration of N3 dye.
Application
N3 dye can be coated on electrodes for improving the sensitivity of the dye sensitized solar cells (DSSCs) which can further enhance the power conversion efficiency (PCE).
Legal Information
Product of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Dyesol is a registered trademark of Greatcell Solar
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)