Merck
702838
6-Methoxy-7-azaindole
97%
Synonyma:
6-Methoxy-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H8N2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
148.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
88-89 °C
SMILES string
COc1ccc2cc[nH]c2n1
InChI
1S/C8H8N2O/c1-11-7-3-2-6-4-5-9-8(6)10-7/h2-5H,1H3,(H,9,10)
InChI key
LNEHZEFKSUBWTA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)