Přeskočit na
697265
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
≥99.99% trace metals basis, crystals
Synonyma:
Palladium-tetrakis(triphenylphosphine), Pd(PPh3)4
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
500 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 950,00 Kč
2 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 190,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
Pd[(C6H5)3P]4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
1155.56
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
EC Number:
238-086-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6704828
2 950,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0), ≥99.99% trace metals basis
Quality Segment
assay
≥99.99% trace metals basis
form
crystals
reaction suitability
core: palladium, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Cross Couplings, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: catalyst
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Pd].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9.c%10ccc(cc%10)P(c%11ccccc%11)c%12ccccc%12
InChI
1S/4C18H15P.Pd/c4*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;/h4*1-15H;
InChI key
NFHFRUOZVGFOOS-UHFFFAOYSA-N
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
2166668.14761208671
reaction suitability
core: palladium, reaction type: Cross Couplings, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Negishi Coupling, reagent type: catalyst, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Heck Reaction
reaction suitability
core: palladium, reaction type: Cross Couplings, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: catalyst
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction suitability
-
reaction suitability
core: palladium, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: catalyst
assay
≥99.99% trace metals basis
assay
99%
assay
-
assay
98%
form
crystals
form
solid
form
powder
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)