Merck
692379
(R)-DM-BINAP
Synonyma:
(R)-(+)-1,1′-Binaphthalene-2,2′-diyl)bis[bis(3,5-dimethylphenyl)phosphine], (R)-(+)-2,2′-Bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-1,1′-binaphthyl
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C52H48P2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
734.89
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
solid
Quality Segment
optical activity
[α]20/D +169°, c = 1 in chloroform
reaction suitability
reaction type: Asymmetric synthesis, reagent type: ligand
reaction type: Noyori Asymmetric Hydrogenation
mp
187-191 °C
functional group
phosphine
SMILES string
P(c8cc(cc(c8)C)C)(c7cc(cc(c7)C)C)c1c(c6c(cc1)cccc6)c2c3c(ccc2P(c5cc(cc(c5)C)C)c4cc(cc(c4)C)C)cccc3
InChI
1S/C52H48P2/c1-33-21-34(2)26-43(25-33)53(44-27-35(3)22-36(4)28-44)49-19-17-41-13-9-11-15-47(41)51(49)52-48-16-12-10-14-42(48)18-20-50(52)54(45-29-37(5)23-38(6)30-45)46-31-39(7)24-40(8)32-46/h9-32H,1-8H3
InChI key
MXGXXBYVDMVJAO-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Sold in collaboration with Takasago for research purposes only.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)