Přeskočit na
689483
1-Ethyl-3-methylimidazolium acetate
97%
Akční nabídka
Synonyma:
EMIM Ac
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Spend 10 750 Kč — Save 5 %; Spend 15 250 Kč — Save 10 %; Spend 28 000 Kč — Save 15 %*
Přihlásit se pro ověření způsobilosti. Obchod s produkty
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 860,00 Kč
50 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
20 500,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H14N2O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
170.21
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥96.5% (HPLC), 97%
Form:
liquid
4 860,00 Kč
Ušetřete až 15 %
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥96.5% (HPLC), 97%
form
liquid
impurities
≤5.0% water
refractive index
n20/D 1.501
mp
>30 °C (product can occur as an undercooled melt)
density
1.101 g/cm3 at 20 °C
SMILES string
CC([O-])=O.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.C2H4O2/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;1-2(3)4/h4-6H,3H2,1-2H3;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
XIYUIMLQTKODPS-UHFFFAOYSA-M
General description
1-Ethyl-3-methylimidazolium acetate, an aprotic imidazolium room-temperature ionic liquid, is a cellulosic solvent. The pretreatment of sugarcane bagasse with [Emim][Ac] leads to the formation of glucose via enzymatic saccharification.
1-Ethyl-3-methylimidazolium acetate is a catalyst that can be used to perform the acid-free cellulose acetylation process.
Application
1-Ethyl-3-methylimidazolium acetate has been used in the preparation of ionic liquid ferrofluid (ILF).
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
51053671541669512
description
97%
description
≥95.0% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
assay
97%, ≥96.5% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
>30 °C (product can occur as an undercooled melt)
mp
>30 °C (product can occur as an undercooled melt)
mp
-
mp
-
density
1.101 g/cm3 at 20 °C
density
1.101 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
refractive index
n20/D 1.501
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.475
refractive index
-
form
liquid
form
-
form
-
form
-
Still not finding the right product?
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
327.2 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
164 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?