Přeskočit na
688495
(S)-4-tert-Butyl-2-[2-(diphenylphosphino)phenyl]-2-oxazoline
97%
Synonyma:
(4S)-tert-Butyl-2-[2-(diphenylphosphino)phenyl]-4,5-dihydrooxazole
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
500 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
9 730,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C25H26NOP
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
387.45
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
9 730,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
solid
optical activity
[α]22/D -57.0°, c = 1 in chloroform
mp
111-116 °C
functional group
ether, phosphine
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)[C@@H]1N=C(C2=CC=CC=C2P(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)OC1
InChI
1S/C25H26NOP/c1-25(2,3)23-18-27-24(26-23)21-16-10-11-17-22(21)28(19-12-6-4-7-13-19)20-14-8-5-9-15-20/h4-17,23H,18H2,1-3H3/t23-/m1/s1
InChI key
DMOLTNKQLUAXPI-HSZRJFAPSA-N
General description
The product is a phosphinooxazoline (PHOX) ligand introduced by Pfaltz and coworkers. These non-symmetrical modular P,N-ligands are particularly useful in cases where double bond migration leads to undesired products or mixtures of isomers.
Application
(S)-4-tert-Butyl-2-[2-(diphenylphosphino)phenyl]-2-oxazoline can be used as a ligand for enantioselective Heck reaction without any C=C double bond migration byproduct. It can also be used in a rhodium(I)-catalyzed enantioselective desymmetrization reaction of meso-3,5-dimethyl glutaric anhydride, to form substituted syn-deoxypolypropionate fragments in a single transformation.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
68853341706865671
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
≥97%
functional group
ether, phosphine
functional group
ether, phosphine
functional group
ether, nitrile, phenyl
functional group
fluoro, phosphine
form
solid
form
solid
form
solid
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
111-116 °C
mp
134-138 °C
mp
146-148 °C (lit.)
mp
-
optical activity
[α]22/D -57.0°, c = 1 in chloroform
optical activity
[α]22/D −69.0, c = 1 in chloroform
optical activity
[α]20/D +364°, c = 1 in chloroform
optical activity
-
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)