O této položce
grade
hydrogen-storage grade
Quality Segment
description
Hydrogen Storage Capacity: 1.5-1.6 wt.% @25°C
form
flakes
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
greener alternative category
, Enabling
SMILES string
[Ni].[La]
InChI
1S/La.Ni
InChI key
DOARWPHSJVUWFT-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
signalword
Danger
hcodes
Skladovací třída
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hazard Classifications
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - Water-react. 1
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
7440-02-0
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?