Merck
685283
Uracil-15N2,5,6-d2
98 atom % 15N, 91 atom % D
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C4D2H215N2O2
Molekulová hmotnost:
116.09
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Isotopic purity:
98 atom % 15N, 91 atom % D
Mass shift:
M+4
Form:
solid
isotopic purity
98 atom % 15N, 91 atom % D
form
solid
mass shift
M+4
SMILES string
O=C([15NH]C([2H])=C1[2H])[15NH]C1=O
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)/i1D,2D,5+1,6+1
InChI key
ISAKRJDGNUQOIC-IZHGLQQWSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)