Merck
684538
Sodium methanethiosulfonate
95%
Synonyma:
Methanesulfonothioic acid sodium salt, Sodium methylthiosulfonate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
CH3O2S2Na
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
134.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352001
EC Number:
217-770-0
MDL number:
Assay:
95%
Form:
crystals
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
95%
form
crystals
mp
265 °C (dec.)
SMILES string
CS(=O)(=O)S[Na]
InChI
1S/CH4O2S2.Na/c1-5(2,3)4;/h1H3,(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
JFTZUZWJGUCSTE-UHFFFAOYSA-M
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)