Merck
679585
4-Methoxybenzyl-2,2,2-trichloroacetimidate
Synonyma:
p-Methoxybenzyl trichloroacetimidate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H10Cl3NO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
282.55
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
reaction suitability
reactivity: alcohol reactive, reagent type: protection reagent
impurities
Major impurity is Trichloroacetamide by GCMS.
refractive index
n20/D 1.5488
bp
135-137 °C/0.7 mmHg
density
1.361 g/mL at 25 °C
functional group
chloro, ether
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(COC(=N)C(Cl)(Cl)Cl)cc1
InChI
1S/C10H10Cl3NO2/c1-15-8-4-2-7(3-5-8)6-16-9(14)10(11,12)13/h2-5,14H,6H2,1H3
InChI key
TYHGKLBJBHACOI-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Methoxybenzyl-2,2,2-trichloroacetimidate can be used as a reagent for the protection of alcohols as the p-methoxybenzyl ether. 1o, 2o, and 3o alcohols can be easily protected using this reagent with equal efficiency in the presence of a variety of different protective groups. This reagent is commonly used under acidic conditions therefore it offers an alternative method to the Williamson ether synthesis, which is typically used basic conditions to protect base-sensitive alcohols.
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F
flash_point_c
> 110 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)