Merck
66612
Methyldiethoxysilane
≥96%
Synonyma:
Diethoxy-methylsilane
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H14O2Si
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
134.25
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-982-3
Beilstein/REAXYS Number:
1733975
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥96%
bp
94-95 °C (lit.)
density
0.838 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCO[SiH](C)OCC
InChI
1S/C5H14O2Si/c1-4-6-8(3)7-5-2/h8H,4-5H2,1-3H3
InChI key
SOGIFFQYRAXTDR-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
33.8 °F - closed cup
flash_point_c
1 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)