O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C15H10O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
222.24
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-539-6
Beilstein/REAXYS Number:
2050523
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohligrade
technical
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
impurities
3-4% 1-methylanthraquinone
bp
236-238 °C/10 mmHg (lit.)
mp
170-173 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
Cc1ccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C15H10O2/c1-9-6-7-12-13(8-9)15(17)11-5-3-2-4-10(11)14(12)16/h2-8H,1H3
InChI key
NJWGQARXZDRHCD-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CTSG(1511), ELA2(1991)
Application
2-Methylanthraquinone may be used in the preparation of potential bioreducible anthraquinone derivatives.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
408.2 °F - closed cup
flash_point_c
209 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?