Merck
655325
Tri-tert-butylphosphine solution
1.0 M in toluene
Synonyma:
P(t-Bu)3, P(t-Bu)3
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C12H27P
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
202.32
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352128
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
reaction suitability
reagent type: ligand
reaction type: Addition Reactions, reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reagent type: ligand
reaction type: Heck Reaction, reagent type: ligand
reaction type: Negishi Coupling, reagent type: ligand
reaction type: Sonogashira Coupling, reagent type: ligand
reaction type: Stille Coupling, reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
concentration
1.0 M in toluene
density
0.861 g/mL at 25 °C
functional group
phosphine
SMILES string
CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C12H27P/c1-10(2,3)13(11(4,5)6)12(7,8)9/h1-9H3
InChI key
BWHDROKFUHTORW-UHFFFAOYSA-N
Application
Tri-tert-butylphosphine is a suitable ligand for palladium-catalyzed coupling reactions such as:
  • Heck Reactions
  • Negishi cross-coupling
  • Stille reactions
  • Sonogashira reactions
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tri-tert-butylphosphine solution
Bod vzplanutí (°F)
39.9 °F
Bod vzplanutí (°C)
4.4 °C
PPE (osobní ochranné prostředky)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)