Merck
650080
4-(Thiophen-3-yl)aniline
97%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H9NS
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
175.25
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
Assay:
97%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
99-103 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccc(cc1)-c2ccsc2
InChI
1S/C10H9NS/c11-10-3-1-8(2-4-10)9-5-6-12-7-9/h1-7H,11H2
InChI key
GYPDHLDQINBFPY-UHFFFAOYSA-N
Application
4-(Thiophen-3-yl)aniline can be used as a reactant to synthesize:
  • Pd(I)–poly[4-(thiophen-3yl)-aniline] composite material by in situ polymerization and composite formation method.
  • Schiff base, 2-methoxy-6-[(4-thiophene-3-yl-phenylimino)-methyl]-phenol by condensation reaction with o-vanillin.
  • 2-(1H-Imidazol-1-yl)-N-(4-(thiophen-3-yl)phenyl)acetamide by reacting with 2-(1H-imidazol-1-yl)acetic acid using HATU as amide coupling agent.
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)