Merck
647446
(S)-(−)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidine
96%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H16N2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
128.22
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
Assay:
96%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
96%
optical activity
[α]/D −109.0 to −95.0°, c = 1 in methanol
refractive index
n20/D 1.4670 (lit.)
bp
50-52 °C (lit.)
density
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CCN1CCC[C@H]1CN
InChI
1S/C7H16N2/c1-2-9-5-3-4-7(9)6-8/h7H,2-6,8H2,1H3/t7-/m0/s1
InChI key
UNRBEYYLYRXYCG-ZETCQYMHSA-N
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
flash_point_f
132.8 °F - closed cup
flash_point_c
56 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)