Přejít k obsahu
647187
5-Bromophthalide
97%
Synonyma:
5-Bromo-3H-isobenzofuranone
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H5BrO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
213.03
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
447-190-5
MDL number:
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
Assay:
97%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
162-166 °C (lit.)
functional group
bromo, ester
SMILES string
Brc1ccc2C(=O)OCc2c1
InChI
1S/C8H5BrO2/c9-6-1-2-7-5(3-6)4-11-8(7)10/h1-3H,4H2
InChI key
IUSPXLCLQIZFHL-UHFFFAOYSA-N
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)