Přejít k obsahu
643025
Zirconium oxide
nanoparticles, dispersion, <100 nm particle size (BET), 10 wt. % in H2O
greener alternative
Ekologičtější alternativa
Synonyma:
Zirconia, Zirconium dioxide, Zirconium(IV) oxide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
ZrO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
123.22
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Zirconium(IV) oxide, nanoparticles, dispersion, <100 nm particle size (BET), 10 wt. % in H2O
Quality Segment
form
dispersion, nanoparticles
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: zirconium
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentration
10 wt. % in H2O
particle size
<100 nm (BET)
pH
4-5
greener alternative category
SMILES string
O=[Zr]=O
InChI
1S/2O.Zr
InChI key
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is highly effcient and enhance catalytic efficiency. Click here for more information.
Features and Benefits
No dispersant added
Legal Information
Product of Engi-Mat Co.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zirconium(IV) oxide
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
nwg
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)