Merck
641472
1-Boc-4-(aminomethyl)piperidine
97%
Synonyma:
1,1-Dimethylethyl 4-(aminomethyl)-1-piperidinecarboxylate, N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-aminomethylpiperidine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C11H22N2O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
214.30
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.473 (lit.)
bp
237-238 °C (lit.)
density
1.013 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CN)CC1
InChI
1S/C11H22N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-6-4-9(8-12)5-7-13/h9H,4-8,12H2,1-3H3
InChI key
KLKBCNDBOVRQIJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Precursor in the preparation of a variety of different protein agonists or antagonists including:
  • Kinesin spindle protein inhibitors with potential anticancer activity
  • Orphan G-protein coupled receptor GPR119 agonist with antidiabetic potential
  • Pim-1 inhibitors
  • Aspartic acid protease inhibitors
Reactant involved in enantioselective synthesis of N-alkyl terminal aziridines
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)