Merck
634271
Lanthanum(III) oxide
nanopowder, <100 nm particle size (TEM), 99% trace metals basis
Synonyma:
Dilanthanum trioxide, LanthanaLanthana, Lanthanum sesquioxide, Lanthanum trioxide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
La2O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
325.81
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
215-200-5
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99% trace metals basis
form
nanopowder
composition
La2O3
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: lanthanum
particle size
<100 nm (TEM)
density
6.51 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
battery precursors
glass & ceramic
SMILES string
O=[La]O[La]=O
InChI
1S/2La.3O
InChI key
KTUFCUMIWABKDW-UHFFFAOYSA-N
Application
Precursor to LAMOX fast ion conductors and superconductors.
Used as a dopant in nanoporous titania, increasing its surface acidity.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lanthanum(III) oxide
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)