Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 920,00 Kč |
5 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 10 800,00 Kč |
O této položce
2 920,00 Kč
Název produktu
Malondialdehyde tetrabutylammonium salt, ≥96.0% (NT)
Quality Segment
assay
≥96.0% (NT)
form
solid
reaction suitability
core: ammonium
mp
126-131 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)\C=C\[O-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.C3H4O2/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;4-2-1-3-5/h5-16H2,1-4H3;1-4H/q+1;/p-1/b;2-1+
InChI key
GFXLQCGVBUWBHF-WLHGVMLRSA-M
Other Notes
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥96.0% (NT) | assay ≥97.0% (NT) | assay ≥97.0% (calc. on dry substance, T) | assay ≥97.0% (T) |
| reaction suitability core: ammonium | reaction suitability - | reaction suitability core: ammonium | reaction suitability - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| mp 126-131 °C | mp 126-132 °C | mp - | mp 78-80 °C |
| form solid | form - | form crystals | form crystals |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Malondialdehyde tetrabutylammonium salt
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
signalword
Danger
hcodes
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?