Merck
61897
Ethyl piperazinoacetate
≥95.0% (GC)
Synonyma:
1-(Ethoxycarbonylmethyl)piperazine, N-(Carboethoxymethyl)-piperazine, Ethyl 1-piperazineacetate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H16N2O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
172.22
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
254-745-3
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
≥95.0% (GC)
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
refractive index
n20/D 1.472
density
1.048 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCOC(=O)CN1CCNCC1
InChI
1S/C8H16N2O2/c1-2-12-8(11)7-10-5-3-9-4-6-10/h9H,2-7H2,1H3
InChI key
MTFCXMJOGMHYAE-UHFFFAOYSA-N
Disclaimer
Irritant
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)