Merck
616702
Sodium L-lactate-3,3,3-d3 solution
45-55 % (w/w) in H2O, ≥98 atom % D, ≥98% (CP), ≥98% (Chiral Purity, HPLC)
Synonyma:
L-Lactic-3,3,3-d3 acid sodium salt solution
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CD3CH(OH)CO2Na
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
115.08
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Isotopic purity:
≥98 atom % D
Assay:
≥98% (CP), ≥98% (Chiral Purity, HPLC)
Mass shift:
M+3
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
description
Packaged as gram of solution, 45-55% (w/w)
Quality Segment
isotopic purity
≥98 atom % D
assay
≥98% (CP), ≥98% (Chiral Purity, HPLC)
concentration
45-55 % (w/w) in H2O
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mp
163-165 °C (lit.)
mass shift
M+3
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[2H]C([2H])([2H])[C@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1/i1D3;
InChI key
NGSFWBMYFKHRBD-QQAVFRBQSA-M
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)