Merck
616338
D-Glucose-d12
97 atom % D
Synonyma:
Deuterated Glucose, Labeled Glucose, Dextrose-d12
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6D12O6
Molekulová hmotnost:
192.23
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Isotopic purity:
97 atom % D
Assay:
≥99% (HPLC)
Mass shift:
M+12
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
isotopic purity
97 atom % D
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
technique(s)
bio NMR: suitable
mp
150-152 °C (lit.)
mass shift
M+12
SMILES string
[2H]OC([2H])([2H])[C@@]1([2H])OC([2H])(O[2H])[C@]([2H])(O[2H])[C@@]([2H])(O[2H])[C@]1([2H])O[2H]
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i1D2,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-QIRXRFCNSA-N
Application
D-Glucose-d12 has been used as a stable isotope internal standard to study the metabolic pathways of carbon substrates and to understand the complex physiological systems in single cells of microbial communities using Raman microspectroscopy, coupled with deuterium isotope probing (Raman-DIP).
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)