Přejít k obsahu
578045
4-Morpholinopiperidine
98%
Synonyma:
4-(4-Piperidinyl) morpholine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C9H18N2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
170.25
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
bp
100-115 °C/0.15-0.20 mmHg (lit.)
mp
40-43 °C (lit.)
functional group
ether
SMILES string
C1CC(CCN1)N2CCOCC2
InChI
1S/C9H18N2O/c1-3-10-4-2-9(1)11-5-7-12-8-6-11/h9-10H,1-8H2
InChI key
YYBXNWIRMJXEQJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for synthesis of:
  • Selective adenosine A2A receptor antagonists
  • Antidepressents
  • Small molecules that restore E-cadherin expression and reduce invasion in colorectal carcinoma cells
  • Orally bioavailable P2Y12 antagonists for inhibition of platelet aggregation
  • Quinoline derivatives with antimicrobial activity
  • Antimalarials
4-Morpholinopiperidine may be used to synthesize 2-(4-morpholinopiperidin-1-yl)-5-nitrobenzonitrile and 9-bromo-6,6-dimethyl-8-(4-morpholin-4-yl-piperidin-1-yl)-11-oxo-6,11-dihydro-5H-benzo[b]carbazole-3-carbonitrile.
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)