Přejít k obsahu
57410
Indole-3-propionic acid
≥97.0% (T)
Synonyma:
NSC 3252, NSC 47831, 3-(3-Indolyl)propanoic acid, 3-(3-Indolyl)propionic acid, IPA
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C11H11NO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
189.21
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-600-1
Beilstein/REAXYS Number:
147733
MDL number:
Assay:
≥97.0% (T)
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥97.0% (T)
form
solid
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)CCc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C11H11NO2/c13-11(14)6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,7,12H,5-6H2,(H,13,14)
InChI key
GOLXRNDWAUTYKT-UHFFFAOYSA-N
General description
Indole-3-propionic acid can be obtained from tryptophan by deamination reaction.
Application
Reactant for preparation of:
  • Fluorescent analogues of strigolactones
  • Anti-tumor agents
  • Melanocortin receptors ligands
  • Immunosuppressive agents
  • Iinhibitors of hepatitis C virus
  • Histamine H4 receptor agonists
  • NR2B/NMDA receptor antagonists
  • CB1 antagonist for the treatment of obesity
  • Antibacterial agents
  • Inhibitor of TGF-β receptor binding
Indole-3-propionic acid may be used in the synthesis of oxindole-3-propionic acid via reaction with N-bromosuccinimide in acetic acid followed by treatment with H2/Pd catalyst.
Biochem/physiol Actions
Studied as an adjunct to improve perfusion after liver transplant.
Was studied as an adjunct to improve perfusion after liver transplant.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Indole-3-propionic acid
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)