Merck
565733
Poly(ethylene oxide)
average MN 10,000, 4-arm, amine terminated, carboxyl reactive
Synonyma:
Polyethylene oxide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Poly(ethylene oxide), 4-arm, amine terminated, average Mn 10,000
form
solid
Quality Segment
mol wt
average Mn 10,000
reaction suitability
reactivity: carboxyl reactive
mp
50-54 °C (lit.)
Mw/Mn
<1.2
polymer architecture
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)