Merck
554030
4,5-Dicyanoimidazole
99.0%
Synonyma:
4,5-Imidazoledicarbonitrile
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H2N4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
118.10
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-344-6
Beilstein/REAXYS Number:
118208
MDL number:
Assay:
99.0%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99.0%
mp
168-175 °C (lit.)
functional group
nitrile
SMILES string
N#Cc1nc[nH]c1C#N
InChI
1S/C5H2N4/c6-1-4-5(2-7)9-3-8-4/h3H,(H,8,9)
InChI key
XGDRLCRGKUCBQL-UHFFFAOYSA-N
General description
4,5-Dicyanoimidazole (DCI) participates as an activator in the synthesis of oligonucleotides.
Application
4,5-Dicyanoimidazole may be used to synthesize:
  • 5′-O-(4,4′-dimethoxytrityl)-2′-deoxythymidine 3′-O-(2-cyanoethyl N,N-diisopropylphosphoramidite)
  • 4,5-di(amidoximyl)imidazole [4,5-(DAO)Im]
  • 1-(4-methoxybenzyl)-4,5-dicyanoimidazole
  • novel imidazo[4 5-e][1 3]diazepine analog
  • N-benzyl-4,5-dicyanoimidazole]
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4,5-Dicyanoimidazole
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)