Merck
550337
4-Chloro-3-formylcoumarin
97%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H5ClO3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
208.60
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
mp
126-130 °C (lit.)
functional group
aldehyde, chloro, ester
SMILES string
[H]C(=O)C1=C(Cl)c2ccccc2OC1=O
InChI
1S/C10H5ClO3/c11-9-6-3-1-2-4-8(6)14-10(13)7(9)5-12/h1-5H
InChI key
CLLLQUGVEQADNN-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Chloro-3-formylcoumarin, also known as 4-chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carbaldehyde, is a coumarin derivative.
Application
4-Chloro-3-formylcoumarin may be used as a reactant in the preparation of:
  • 2-aryl[1]benzopyrano[4,3-c]pyrazol-4(2H)-ones
  • biaryl lactones (benzo[c]chromen-6-ones)
  • N-monosubstituted 4-amino-3-formylcoumarins
  • chromeno[4,3-b]quinolin-6-one
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)