Merck
547328
9-Methyladenine
97%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H7N5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
149.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
mp
300-305 °C (lit.)
SMILES string
Cn1cnc2c(N)ncnc12
InChI
1S/C6H7N5/c1-11-3-10-4-5(7)8-2-9-6(4)11/h2-3H,1H3,(H2,7,8,9)
InChI key
WRXCXOUDSPTXNX-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
9-Methyladenine is a derivative of adenine. It belongs to the monoclinic crystal system and P21/c space group.
Application
9-Methyladenine may be used in the preparation of N6-benzoyl-9-methyladenine.
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)