Merck
522279
Methyl 2-methoxy-5-sulfamoylbenzoate
98%
Synonyma:
4-Methoxy-3-(methoxycarbonyl)benzenesulfonamide, Methyl 5-(aminosulfonyl)-2-methoxybenzoate, Methyl 5-sulfamoyl-2-methoxybenzoate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3OC6H3(SO2NH2)CO2CH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
245.25
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
251-358-1
MDL number:
Assay:
98%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
mp
175-177 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
COC(=O)c1cc(ccc1OC)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C9H11NO5S/c1-14-8-4-3-6(16(10,12)13)5-7(8)9(11)15-2/h3-5H,1-2H3,(H2,10,12,13)
InChI key
MKDYDRQLKPGNNU-UHFFFAOYSA-N
General description
Methyl 2-methoxy-5-sulfamoylbenzoate is also referred to as 2-methoxy-5-sulfamoyl methyl benzoate or methyl 5-(aminosulphonyl)-2-methoxybenzoate.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)