Merck
517763
2,2′-Bipyridine-5,5′-dicarboxylic acid
97%
Synonyma:
6,6′-Binicotinic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C12H8N2O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
244.20
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
mp
>360 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1ccc(nc1)-c2ccc(cn2)C(O)=O
InChI
1S/C12H8N2O4/c15-11(16)7-1-3-9(13-5-7)10-4-2-8(6-14-10)12(17)18/h1-6H,(H,15,16)(H,17,18)
InChI key
KVQMUHHSWICEIH-UHFFFAOYSA-N
General description
2,2′-Bipyridine-5,5′-dicarboxylic acid also known as 6,6′-Binicotinic acid, is a versatile polypyridyl ligand commonly used in the synthesis of metal–organic frameworks.
Application
  • Zn-MOFs Containing Pyridine and Bipyridine Carboxylate Organic Linkers and Open Zn2+ Sites: This study discusses the synthesis and characterization of Zinc-based Metal-Organic Frameworks (MOFs) utilizing 2,2′-Bipyridine-5,5′-dicarboxylic acid as a linker, showing potential applications in gas storage and separation (J Kim et al., 2015).
  • Ethylene oligomerization in metal organic frameworks bearing nickel (ii) 2, 2′-bipyridine complexes: Reports the use of 2,2′-Bipyridine-5,5′-dicarboxylic acid in Nickel-based MOFs for catalyzing ethylene oligomerization, highlighting the versatility of MOFs in catalysis (MI Gonzalez et al., 2017).
  • Two 3-D metal organic frameworks containing 2, 2′-bipyridine-5, 5′-dicarboxylic acid: synthesis, structure, and magnetic properties: Discusses the synthesis and magnetic properties of two 3-D MOFs built with 2,2′-Bipyridine-5,5′-dicarboxylic acid, demonstrating potential for advanced material applications (M Fang et al., 2014).
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)