Přeskočit na
50053
Glycidyltrimethylammonium chloride
≥90% (calc. based on dry substance, AT), technical grade
Synonyma:
(2,3-Epoxypropyl)trimethylammonium chloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
50 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 900,00 Kč
250 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 200,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
16 600,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
25 600,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H14ClNO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
151.63
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3914931
1 900,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Glycidyltrimethylammonium chloride, technical, ≥90% (calc. based on dry substance, AT)
grade
technical
Quality Segment
assay
≥90% (calc. based on dry substance, AT)
form
liquid
reaction suitability
core: ammonium
impurities
2-4% chlorohydrin, 20-25% water
density
1.13 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)(C)CC1CO1
InChI
1S/C6H14NO.ClH/c1-7(2,3)4-6-5-8-6;/h6H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
PUVAFTRIIUSGLK-UHFFFAOYSA-M
General description
Glycidyltrimethylammonium chloride (GTMAC) is a cationizing agent commonly used for starch modification.
Application
Glycidyltrimethylammonium chloride be used as a derivatizing agent to synthesize N-(2-hydroxypropyl)-3-trimethylammonium chitosan chloride (HTCC), a water-soluble chitosan derivative, by reacting with chitosan. HTCC can form nanocomposite films with silver nanoparticles that show good antimicrobial property and optical transparency. Cationic starches can also be prepared by derivatization of starch with GTMAC.[1]
Disclaimer
hydrolysis on storage (approx. 3.5%/month at 20°C)
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
53112B365045387
description
technical, ≥90% (calc. based on dry substance, AT)
description
≥95.0% (calc. on dry substance, T)
description
-
description
PESTANAL®, analytical standard
assay
≥90% (calc. based on dry substance, AT)
assay
≥95.0% (calc. on dry substance, T)
assay
≥99% (TLC)
assay
-
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
form
liquid
form
-
form
powder
form
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
density
1.13 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
density
-
density
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 2
target_organs
Kidney
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
338.0 °F - closed cup
flash_point_c
170 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
3033-77-0
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. From this information “Caution hydrolysis on storage (approx. 3.5%/month at 20°C)”  If I keep in storage -18 °C it’s can keep product from approx.? Or reduce some loss?
    1 answer
    1. The recommended storage temperature for the product is 2-8 °C. The retest period for this item is approximately one year from the quality release date when stored in these conditions. There is no stability information available regarding storage at -18°C.
      Helpful?
  4. >90% Glycidyltrimethylammonium Chloride (#50053) has a water content between 20-25%. What would be the refractive index at a water content of 20 and 25%?
    1 answer
    1. The refractive index is not determined.