Merck
496367
6,6′-Dimethyl-2,2′-dipyridyl
98%
Synonyma:
2-Methyl-6-(6-methylpyridin-2-yl)pyridine, 6,6′-Dimethyl-2,2′-bipyridine, 6,6′-Dimethyl-2,2′-bipyridyl
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C12H12N2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
184.24
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
224-566-5
MDL number:
Assay:
98%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
mp
93-95 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cccc(n1)-c2cccc(C)n2
InChI
1S/C12H12N2/c1-9-5-3-7-11(13-9)12-8-4-6-10(2)14-12/h3-8H,1-2H3
InChI key
OHJPGUSXUGHOGE-UHFFFAOYSA-N
General description
6,6′-dimethyl-2,2′-bipyridyl (dmbp) also known as 6,6′-dimethyl-2,2′-bipyridine, is commonly used as a ligand to form complexes with ions such as Pd(II), Pt(II), Cu(II), Co(II) and Zn(II). The crystalline structure of dmbp has been investigated. Its synthesis from 6-bromopicoline has been reported.
Application
6,6′-dimethyl-2,2′-bipyridyl (6,6′-Dimethyl-2,2′-bipyridine)may be used in the synthesis of novel oligobipyridine ligands.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)