Merck
494070
6,6′′-Dibromo-2,2′:6′,2′′-terpyridine
90%
Synonyma:
6,6′′-Dibromo-2,2′:6′,2′′-terpyridine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C15H9Br2N3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
391.06
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
90%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
90%
manufacturer/tradename
ECACC
mp
257-263 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
Brc1cccc(n1)-c2cccc(n2)-c3cccc(Br)n3
InChI
1S/C15H9Br2N3/c16-14-8-2-6-12(19-14)10-4-1-5-11(18-10)13-7-3-9-15(17)20-13/h1-9H
InChI key
PYMBATDYUCQLBC-UHFFFAOYSA-N
General description
6,6′′-Dibromo-2,2′:6′,2′′-terpyridine is a substituted terpyridine that can be synthesized from 2,6-dibromopyridine.
Application
6,6′′-Dibromo-2,2′:6′,2′′-terpyridine may be used in the synthesis of a novel disubstituted terpyridine ligand.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)