Přeskočit na
488186
Benzyl bromide-α,α-d2
98 atom % D
Synonyma:
α-Bromotoluene-α,α−d2, Deuterated benzyl bromide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
12 800,00 Kč
8 960,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
C6H5CD2Br
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
173.05
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+2
8 960,00 Kč
Ceníková cena12 800,00 KčUložit 30 %
Akce probíhá pouze na webových stránkách
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Vyžádat další informace
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
assay
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.575 (lit.)
bp
198-199 °C (lit.)
mp
−3-−1 °C (lit.)
density
1.455 g/mL at 25 °C
mass shift
M+2
SMILES string
[2H]C([2H])(Br)c1ccccc1
InChI
1S/C7H7Br/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2/i6D2
InChI key
AGEZXYOZHKGVCM-NCYHJHSESA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
480436488194488135
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
98 atom % D
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
mass shift
M+2
mass shift
M+7
mass shift
M+1
mass shift
M+1
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
refractive index
n20/D 1.575 (lit.)
refractive index
n20/D 1.574 (lit.)
refractive index
n20/D 1.575 (lit.)
refractive index
n20/D 1.545 (lit.)
density
1.455 g/mL at 25 °C
density
1.497 g/mL at 25 °C
density
1.446 g/mL at 25 °C
density
1.055 g/mL at 25 °C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
186.8 °F - closed cup
flash_point_c
86 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)